Drukuj
chlorek cyny (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride, Tin dichloride
452335-1G 452335-5G
SIAL452335-1GEA 767 PLN
SIAL452335-1G SIAL452335-5G
chlorek cyny (II), Sigma-Aldrich®
chlorek cyny (II)
Formuła: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861