Drukuj
chlorek cyny (II) ∼99%, bezwodny, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
0215015783 0215015790 0215015791 0215015780
ICNA0215015783EA 647 PLN
ICNA0215015783 ICNA0215015790 ICNA0215015791 ICNA0215015780
chlorek cyny (II) ∼99%, bezwodny, white crystalline powder
chlorek cyny (II)
Stannous Chloride is used as a reducing agent, as a reagent in analytical chemistry and as a metal catalyst in organic reactions.
Formuła: SnCl₂
Temp. Wrzenia: 652 °C (lit.)
Temp. topnienia: 246 °C
Gęstość: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08861