Drukuj
Tetrachlorosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
289388-100ML 289388-800ML
SIAL289388-100MLEA 502 PLN
SIAL289388-100ML SIAL289388-800ML
Tetrachlorosilan, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorosilan
Formuła: Cl₄Si
Temp. Wrzenia: 57,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011229
Numer CAS: 10026-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-054-0
Jednostka: 1818
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08644