Drukuj
azotan ołowiu (II), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dinitrate
MQ300
1.07398.0100 1.07398.1000
1.07398.0100EA 155 PLN
1.07398.0100 1.07398.1000
azotan ołowiu (II), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Temp. topnienia: 450…470 °C
Gęstość: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 1469
ADR: 5.1 (6.1) II
Klasyfikacja Merck : 13,05432
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 458 - 459 °C
Molar Mass 331.2 g/mol
Bulk Density 1850 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 4.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer