azotan ołowiu (II) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16345.0E
A16345.22
A16345.36
A16345.PG
A16345.0EEA
1550
PLN
A16345.0E
A16345.22
A16345.36
A16345.PG
azotan ołowiu (II) ≥99%
azotan ołowiu (II)
Purity: 99%
CAS No.: 10099-74-8
Molecular Formula: Pb(NO3)2
Formula Weight: 331.20
Odour: Odourless
Melting Point: 470°
UN No.: 1469
MDL No.: MFCD00011153
Formuła:
Pb(NO₃)₂ Temp. topnienia: 470 °C Gęstość: 4,530 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011153 Numer CAS: 10099-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9 Jednostka: 1469 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5414 |