tlenek ołowiu (II) 99,999 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead monoxide
40753.14
40753.22
40753.36
40753.14EA
717
PLN
40753.14
40753.22
40753.36
tlenek ołowiu (II) 99,999 Metals basis, Puratronic®
tlenek ołowiu (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Formuła:
PbO MW: 223.2 g/mol Temp. Wrzenia: 1470 Temp. topnienia: 886 °C Gęstość: 9.53 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011164 Numer CAS: 1317-36-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,5413 |