tlenek ołowiu (II) low silver
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead monoxide
33330.36
33330.A3
33330.36EA
268
PLN
33330.36
33330.A3
tlenek ołowiu (II) low silver
tlenek ołowiu (II)
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
As storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores
Formuła:
PbO MW: 223.2 g/mol Temp. Wrzenia: 1470 Temp. topnienia: 886 °C Gęstość: 9.53 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011164 Numer CAS: 1317-36-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,5413 |