azotan ołowiu (II) 99,999 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead dinitrate
10727.18
10727.30
10727.18EA
1070
PLN
10727.18
10727.30
azotan ołowiu (II) 99,999 Metals basis, Puratronic®
azotan ołowiu (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10099-74-8
Molecular Formula: Pb(NO3)2
Formula Weight: 331.20
Physical Form: Powder
Density: 4.530
Melting Point: 470° dec.
Merck Reference: 14,5414
UN No.: 1469
MDL No.: MFCD00011153
Formuła:
Pb(NO₃)₂ MW: 331.21 g/mol Temp. topnienia: 470 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 4.530 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011153 Numer CAS: 10099-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9 Jednostka: 1469 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,5414 |