Drukuj
azotan ołowiu (II) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423850050 423855000 423850025
ACRO423850050EA 170 PLN
ACRO423850050 ACRO423855000 ACRO423850025
azotan ołowiu (II) ACS
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
Gęstość: 4,53 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 1469
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05432
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %