Drukuj
tlenek ołowiu (II) 99.9+% Trace metals basis, powder < 10 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead monoxide
315855000 315850025 315851000
ACRO315855000EA 516 PLN
ACRO315855000 ACRO315850025 ACRO315851000
tlenek ołowiu (II) 99.9+% Trace metals basis, powder < 10 µm
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
MW: 223.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1470 °C
Temp. topnienia: 886 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05431
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light orange Powder
Average particle size ≤10 µm
Total trace metal impurities ≤1000.0 ppm