Drukuj
azotan ołowiu (II) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dinitrate
211560010 211565000 211560051
ACRO211560010EA 550 PLN
ACRO211560010 ACRO211565000 ACRO211560051
azotan ołowiu (II) 99+%
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Temp. topnienia: 470 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 4.53 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 1469
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05432
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm