Drukuj
tlenek ołowiu (II) 99.7%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead monoxide
199340010 199340025
ACRO199340010EA 387 PLN
ACRO199340010 ACRO199340025
tlenek ołowiu (II) 99.7%
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
MW: 223.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1470 °C
Temp. topnienia: 886 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05431
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %