azotan ołowiu (II) 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
193320100
193320500
ACRO193320100EA
465
PLN
ACRO193320100
ACRO193320500
azotan ołowiu (II) 99.999% (trace metals basis)
azotan ołowiu (II)
Formuła:
Pb(NO₃)₂ Gęstość: 4,53 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011153 Numer CAS: 10099-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9 Jednostka: 1469 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,05432 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline solid |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |