Drukuj
chlorek ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
203572-10G 203572-50G
SIAL203572-10GEA 960 PLN
SIAL203572-10G SIAL203572-50G
chlorek ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
chlorek ołowiu (II)
Formuła: Cl₂Pb
Temp. Wrzenia: 950 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 496 °C
Gęstość: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011157
Numer CAS: 7758-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-845-5
Jednostka: 2291
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05422