chlorek ołowiu (II), dry_ultra 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead dichloride
ampuled under argon
42841.04
42841.09
42841.18
42841.04EA
569
PLN
42841.04
42841.09
42841.18
chlorek ołowiu (II), dry_ultra 99,999 Metals basis
chlorek ołowiu (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: PbCl2
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 5.85
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Formuła:
Cl₂Pb MW: 278.11 g/mol Temp. Wrzenia: 951 °C Temp. topnienia: 501 °C Gęstość: 5.85 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011157 Numer CAS: 7758-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-845-5 Jednostka: 2291 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5404 |