Drukuj
węglik krzemu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
594911-100G 594911-250G
SIAL594911-100GEA 3080 PLN
SIAL594911-100G SIAL594911-250G
węglik krzemu, Sigma-Aldrich®
węglik krzemu
Formuła: SiC
MW: 40.1 g/mol
Temp. topnienia: 2700
Gęstość: 3.22 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00049531
Numer CAS: 409-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM