Drukuj
węglik krzemu, fine powder 320 grit
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A16601.36 A16601.0E A16601.0C
A16601.36EA 398 PLN
A16601.36 A16601.0E A16601.0C
węglik krzemu, fine powder 320 grit
węglik krzemu
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: Powder Density: 3.16 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formuła: SiC
MW: 40.1 g/mol
Temp. topnienia: 2700
Gęstość: 3.16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049531
Numer CAS: 409-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM