węglik krzemu, coarse powder 46 grit
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14470.0C
A14470.0E
A14470.36
A14470.0CEA
4600
PLN
A14470.0C
A14470.0E
A14470.36
węglik krzemu, coarse powder 46 grit
węglik krzemu
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Formuła:
SiC MW: 40.1 g/mol Temp. topnienia: 2700 Gęstość: 3.16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049531 Numer CAS: 409-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8 |