węglik krzemu, powder, medium 120 grit
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11337.36
A11337.0C
A11337.0E
A11337.36EA
430
PLN
A11337.36
A11337.0C
A11337.0E
węglik krzemu, powder, medium 120 grit
węglik krzemu
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: CSi
Formula Weight: 40.10
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Formuła:
SiC MW: 40.1 g/mol Temp. topnienia: 2700 Gęstość: 3.16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049531 Numer CAS: 409-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8 |