Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44646.06
44646.14
44646.22
44646.06EA
594
PLN
44646.06
44646.14
44646.22
Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Silicon carbide, β-phase
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 45-55nm APS Powder, S.A. 70-90m2/g
Odour: Odourless
Melting Point: 2700°
MDL No.: MFCD00049531
Formuła:
SiC Temp. topnienia: 2700 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049531 Numer CAS: 409-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8 Klasyfikacja Merck : 14,8492 |