węglik krzemu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43332.A3
43332.36
43332.A3EA
4430
PLN
43332.A3
43332.36
węglik krzemu ≥99% (metals basis)
węglik krzemu
Purity: 99%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: CSi
Formula Weight: 40.10
Physical Form: -325 Mesh Powder, Black
Density: 3.16
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 2700°
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Formuła:
SiC MW: 40.1 g/mol Temp. topnienia: 2700 Gęstość: 3.16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049531 Numer CAS: 409-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8 Klasyfikacja Merck : 14,8492 |