węglik krzemu α-phase ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40155.22
40155.36
40155.A3
40155.22EA
613
PLN
40155.22
40155.36
40155.A3
węglik krzemu α-phase ≥99.8% (metals basis)
węglik krzemu
Purity: 99.8%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Formuła:
SiC MW: 40.1 g/mol Temp. topnienia: 2700 Gęstość: 3.22 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049531 Numer CAS: 409-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8 Klasyfikacja Merck : 14,8492 |