Drukuj
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
14165.22 14165.36 14165.A3
14165.22EA 805 PLN
14165.22 14165.36 14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Silicon carbide, β-phase
Purity: 99.8% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 1 Micron Powder, S.A. 14-19m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Formuła: SiC
Temp. topnienia: 2700 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049531
Numer CAS: 409-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8
Klasyfikacja Merck : 14,8492