Tin(IV) bromide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tin tetrabromide, Stannic bromide
71120.18
71120.30
71120.18EA
883
PLN
71120.18
71120.30
Tin(IV) bromide ≥99%
Tin(IV) bromide
Purity: 99%
CAS No.: 7789-67-5
Molecular Formula: SnBr4
Formula Weight: 438.33
Physical Form: Lump
Density: 3.34
Appearance: Colourless to white
Odour: Acidic
Melting Point: 31°
Boiling Point: 202°/734mm
Merck Reference: 14,8773
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011240
Formuła:
Br₄Sn Temp. Wrzenia: 202 °C (734 mmHg) Temp. topnienia: 31 °C Gęstość: 3,34 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011240 Numer CAS: 7789-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-184-5 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8773 |