Tin(II) bromide ≥99.2%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.2%
CAS No.: 10031-24-0
Molecular Formula: SnBr2
Formula Weight: 278.51
Physical Form: Powder
Density: 5.12
Appearance: Yellow
Melting Point: 215°
Boiling Point: 623°
Solubility: Soluble in water, with gradual decomposition. Soluble in alcohol, ether, acetone
Merck Reference: 14,8782
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011239
Formuła:
Br₂Sn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011239 Numer CAS: 10031-24-0 Klasyfikacja Merck : 14,8782 |