Drukuj
Bromek ołowiu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dibromide, Lead(II) bromide
MQ200
211141-100G 211141-500G
SIAL211141-100GEA 246 PLN
SIAL211141-100G SIAL211141-500G
Bromek ołowiu(II), Sigma-Aldrich®
Bromek ołowiu(II)
Formuła: Br₂Pb
MW: 367.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 916
Temp. topnienia: 362
Gęstość: 6.676 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00011156
Numer CAS: 10031-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-084-4
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05418