Bromek ołowiu(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19406.22
A19406.36
A19406.22EA
249
PLN
A19406.22
A19406.36
Bromek ołowiu(II) ≥98%
Bromek ołowiu(II)
Purity: 98+%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Formuła:
Br₂Pb Temp. Wrzenia: 916 °C Temp. topnienia: 373 °C Gęstość: 6,66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011156 Numer CAS: 10031-22-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-084-4 Jednostka: 2291 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5403 |