Bromek ołowiu(II) 99,998 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead dibromide, Lead(II) bromide
10720.06
10720.14
10720.06EA
622
PLN
10720.06
10720.14
Bromek ołowiu(II) 99,998 Metals basis, Puratronic®
Bromek ołowiu(II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Physical Form: Powder
Density: 6.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Formuła:
Br₂Pb MW: 367.01 g/mol Temp. Wrzenia: 916 °C Temp. topnienia: 373 °C Gęstość: 6.66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011156 Numer CAS: 10031-22-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-084-4 Jednostka: 2291 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5403 |