Bromek ołowiu(II) 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead dibromide, Lead(II) bromide
198851000
198855000
ACRO198851000EA
180
PLN
ACRO198851000
ACRO198855000
Bromek ołowiu(II) 98+%, extra pure
Bromek ołowiu(II)
Formuła:
Br₂Pb MW: 367.01 g/mol Temp. Wrzenia: 916 Temp. topnienia: 373 °C Gęstość: 6.66 g/cm³ |
Numer MDL:
MFCD00011156 Numer CAS: 10031-22-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-084-4 Jednostka: 2291 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,05418 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |
Loss on drying | ≤0.1 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in acid) |