siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat ≥99% (by titrimetric analysis), Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
A2140-1KG
A2140-500G
A2140-10KG
A2140-1KGEA
1460
PLN
A2140-1KG
A2140-500G
HONCA2140-10KG
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat ≥99% (by titrimetric analysis), Reagent Grade
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat
- ≥95% for general laboratory use.
Formuła:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa) Gęstość: 1.640 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149958 Numer CAS: 7784-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-055-3 Klasyfikacja Merck : 13,00325 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Solution | complying |