Drukuj
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat 98, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate
21083.292EA 646 PLN
21083.292 21083.462
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat 98, GPR RECTAPUR®
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat
Formuła: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 200
Temp. topnienia: 93
Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051042
Numer CAS: 7784-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-055-3
Klasyfikacja Merck : 13,00325
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm