siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 7784-26-1
Molecular Formula: H4AlNO8S2.12H2O
Formula Weight: 453.33 (237.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.65
Appearance: White
Melting Point: 93-94°
Solubility: Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,327
MDL No.: MFCD00051042
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper plating
Formuła:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 93…94 °C Gęstość: 1,65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051042 Numer CAS: 7784-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-055-3 Klasyfikacja Merck : 14,327 |