Drukuj
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
206260010 206260025 206261000
ACRO206260010EA 626 PLN
ACRO206260010 ACRO206260025 ACRO206261000
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat 99%, pure
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat
Formuła: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.64 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149958
Numer CAS: 7784-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-055-3
Klasyfikacja Merck : 13,00325
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.5 to 102.5 %
Loss on drying 45 % to 48 % (2 g, 300°C)