Drukuj
Siarczan(VI) talu(I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Siarczan talawy, Siarczan(VI) ditalu
MQ200
208191-250G 208191-50G
SIAL208191-250GEA 0 PLN
SIAL208191-250G SIAL208191-50G
Siarczan(VI) talu(I), Sigma-Aldrich®
Siarczan(VI) talu(I)
Formuła: O₄STl₂
MW: 504.83 g/mol
Temp. topnienia: 632
Gęstość: 6.77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011278
Numer CAS: 7446-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-201-3
Jednostka: 1707
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09405