Drukuj
siarczan glinu oktadekahydrat, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
100103MEA 997 PLN
100103M 10010DF
siarczan glinu oktadekahydrat, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
siarczan glinu oktadekahydrat
The composition of the material may vary between 16-18 hydrate.
Formuła: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666.43 g/mol
Temp. topnienia: 86
Gęstość: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149136
Numer CAS: 7784-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as Al2(SO4)3) 51.0 - 59.0 %
Solution (20 %; water) Clear colourless liquid
pH (20°C; 2 %) 2.5 - 4.0
Alkali and alkaline-earth metals Max. 0.4 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm