Drukuj
siarczan glinu oktadekahydrat 98,0-102,0 EDTA titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
0564-01EA 1090 PLN
0564-01 0564-05
siarczan glinu oktadekahydrat 98,0-102,0 EDTA titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
siarczan glinu oktadekahydrat
Formuła: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666.43 g/mol
Temp. topnienia: 86
Gęstość: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149136
Numer CAS: 7784-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
ACS - Assay (Al₂(SO₄)₃·18H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %