Drukuj
Siarczan glinu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
202614-100G 202614-25G 202614-5G
SIAL202614-100GEA 4170 PLN
SIAL202614-100G SIAL202614-25G SIAL202614-5G
Siarczan glinu, Sigma-Aldrich®
Siarczan glinu
Formuła: Al₂O₁₂S₃
MW: 342.15 g/mol
Temp. topnienia: 770
Gęstość: 2.672 g/cm³ (22.5 °C)
Numer MDL: MFCD00003423
Numer CAS: 10043-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
Klasyfikacja Merck : 12,00381