Drukuj
Siarczan glinu 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum sulphate
192430050 192430250 192431000
ACRO192430050EA 291 PLN
ACRO192430050 ACRO192430250 ACRO192431000
Siarczan glinu 99.999% (trace metals basis), extra pure
Siarczan glinu
Formuła: Al₂O₁₂S₃
MW: 342.15 g/mol
Temp. topnienia: 770
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003423
Numer CAS: 10043-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
Klasyfikacja Merck : 12,00381
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥15 % (Al) Typical
Total trace metal impurities ≤0.001 %