Triselenek diindu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Indium (III) selenide, Indiumselenide
88280.06
88280.14
88280.06EA
1330
PLN
88280.06
88280.14
Triselenek diindu ≥99.99% (metals basis)
Triselenek diindu
Purity: 99.99%
CAS No.: 12056-07-4
Molecular Formula: In2Se3
Formula Weight: 466.52
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 5.67
Melting Point: ca 890°
MDL No.: MFCD00016147
Formuła:
In₂Se₃ Temp. topnienia: ∼ 890 °C Gęstość: 5,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016147 Numer CAS: 12056-07-4 Numer WE (dawny EINECS): 235-016-9 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III |