Antymonek indu ≥99.99% (metals basis), Electronic Grade for the electronics industry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
88460.09
88460.18
88460.04
88460.09EA
1520
PLN
88460.09
88460.18
88460.04
Antymonek indu ≥99.99% (metals basis), Electronic Grade for the electronics industry
Antymonek indu
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-41-0
Molecular Formula: InSb
Formula Weight: 236.57
Physical Form: Pieces
Density: 5.75 at m.p.
Melting Point: 535°
Merck Reference: 14,4948
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016146
In semiconductor electronics, as an infrared detector and filter
Formuła:
InSb MW: 236.58 g/mol Temp. topnienia: 535 °C Gęstość: 5.75 (m.p. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016146 Numer CAS: 1312-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-192-3 Jednostka: 1549 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,4948 |