Drukuj
kwas borowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
B6768-10KG B6768-1KG B6768-500G B6768-5KG
SIALB6768-10KGEA 2970 PLN
SIALB6768-10KG SIALB6768-1KG SIALB6768-500G SIALB6768-5KG
kwas borowy, Sigma-Aldrich®
kwas borowy
Formuła: B(OH)₃
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Klasyfikacja Merck : 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM