Drukuj
kwas borowy, crystallised, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, NF suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.00164.1000 1.00164.9025
1.00164.1000EA 0 PLN
1.00164.1000 1.00164.9025
kwas borowy, crystallised, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, NF suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
kwas borowy
Formuła: B(OH)₃
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Klasyfikacja Merck : 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM