kwas borowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16624.0B
A16624.0I
A16624.0BEA
336
PLN
A16624.0B
A16624.0I
kwas borowy ≥98%
kwas borowy
Purity: 98%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Formuła:
B(OH)₃ Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,435 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011337 Numer CAS: 10043-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Klasyfikacja Merck : 14,1336 |