Drukuj
Trimetoksyboran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
443999-100ML 443999-1L
SIAL443999-100MLEA 329 PLN
SIAL443999-100ML SIAL443999-1L
Trimetoksyboran, Sigma-Aldrich®
Trimetoksyboran
Formuła: C₃H₉BO₃
Temp. Wrzenia: 67 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008346
Numer CAS: 121-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-468-9
Jednostka: 2416
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,09842