Drukuj
Trimetoksyboran do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025
8.21180.0250EA 158 PLN
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025
Trimetoksyboran do syntezy, Sigma-Aldrich®
Trimetoksyboran
Formuła: C₃H₉BO₃
Temp. Wrzenia: 67 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008346
Numer CAS: 121-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-468-9
Jednostka: 2416
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,09842
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -34 - -29 °C
Molar Mass 103.91 g/mol
Boiling Point 67 - 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 182 hPa (25 °C)
Flash Point -8 °C
Refractive Index 1.3568 (20 °C)
Explosion Limit 0.932 g/cm3 (20 °C)
Density (H2O) no data available
Ignition Point 305 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid