Trimetoksyboran ≥99.9995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9995+%
CAS No.: 121-43-7
Molecular Formula: C3H9BO3
Formula Weight: 103.92
Flash Point: -8°(17°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.915
Refractive Index: 1.3610
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,9712
UN No.: 2416
MDL No.: MFCD00008346
Formuła:
C₃H₉BO₃ Temp. Wrzenia: 67…69 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 0,915 Temp. Zapłonu: –8 °C (17 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008346 Numer CAS: 121-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-468-9 Jednostka: 2416 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,9712 |