Trietoksyboran ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 150-46-9
Molecular Formula: C6H15BO3
Formula Weight: 145.99
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3740
Odour: Mild
Melting Point: -85°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1699052
UN No.: 1176
MDL No.: MFCD00009073
Formuła:
C₆H₁₅BO₃ Temp. Wrzenia: 117…118 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 0,858 Temp. Zapłonu: 11 °C (51 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012846 Numer CAS: 150-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-760-9 Jednostka: 1176 ADR: 3,II |