Drukuj
Trietoksyboran 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
139582500 139580010
ACRO139582500EA 492 PLN
ACRO139582500 ACRO139580010
Trietoksyboran 97%
Trietoksyboran
Formuła: C₆H₁₅BO₃
Temp. Wrzenia: 117…118 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,858 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012846
Numer CAS: 150-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-760-9
Jednostka: 1176
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %