Drukuj
Boran tributylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tri-n-butylborate
90795-100ML 90795-500ML
SIAL90795-100MLEA 196 PLN
SIAL90795-100ML SIAL90795-500ML
Boran tributylu, Sigma-Aldrich®
Boran tributylu
Formuła: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.8567 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009434
Numer CAS: 688-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-706-5