Drukuj
Boran tributylu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tri-n-butylborate
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
A19322.0FEA 2410 PLN
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
Boran tributylu 98
Boran tributylu
Purity: 98% CAS No.: 688-74-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B Formula Weight: 230.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4095 Melting Point: -70° Boiling Point: 230-235° Beilstein Reference: 1703865 MDL No.: MFCD00009434
Formuła: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 230…235 °C
Temp. topnienia: < –70 °C
Gęstość: 0.853
Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009434
Numer CAS: 688-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-706-5